Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™
Code produit. 10484202
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
100 réactions
20 réactions
Code produit. 10484202
Marque: Invitrogen™ 11791043
Includes
Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
Mélange d’enzymes offrant une grande efficacité de recombinaison
Le mélange d’enzymes Gateway LR Clonase contient une combinaison exclusive d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis) venant catalyser la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (contenant un gêne d’intérêt flanqué par des sites attL) et un vecteur de destination (contenant des sites attR) de façon à générer votre clone d’expression.
  • Spécialement optimisé pour le clonage de fragments simples et multiples
  • Se présente sous la forme d’un mélange unique et optimisé d’enzyme et de tampon de réaction, garantissant la stabilité enzymatique. La simplicité de son processus de pipetage pour le clonage de fragments simples et multiples en fait un produit simple à utiliser
Clonage, clonage Gateway, recombinaison Gateway
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tous les kits d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ comprennent une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver l’enzyme LR Clonase™ à -80°C ; les mélanges d’enzymes LR Clonase™ II ou II Plus à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes LR Clonase
Tampon compatible Tampon de réaction
Quantité 100 réactions
Type de produit Mélange enzymatique LR Clonase
Gamme de produits Clonase, Gateway