Learn More
Thermo Scientific™ Kit de quantification d’endotoxines chromogènes Pierce™
Test hautement sensible du point final qui permet de mesurer et de détecter avec précision les endotoxines (lipopolysaccharide) dans un échantillon de protéines, peptides, acides nucléiques ou anticorps à l’aide du dosage de lysat d’amœbocyte.
Marque: Thermo Scientific™ A39552S
175.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Test de détection hautement sensible des endotoxines doté d’une plage étendue — Détecte aussi peu que 0,01 UE/ml et autant que 1 UE/ml
- Dosage spécifique — Aucune interférence des ß-glucanes, adapté à une large gamme d’échantillons, notamment les protéines, les vaccins, les plasmides, l’ADN et l’ARN.
- Rapide — Essais réalisés en seulement 20 minutes
- Essai chromogène du point final — Mesure avec un spectrophotomètre standard ou un lecteur de plaques à 405-410 nm.
Spécification
• Lysat d’amœbocyte lyophilisé • Étalon de l’endotoxine E. coli • Substrat chromogène • Eau sans endotoxines Conserver entre 2 et 8°C à réception. |
|
0,01 UE/ml | |
Colorimétrique | |
Pierce™ | |
Endotoxins | |
30 dosages sur microplaques à puits contenant 0,01 à 1 unité d’endotoxines/ml |
0,01 à 0,1 UE/ml, 0,1 à 1,0 UE/ml | |
Chromogène en fin de mesure | |
Glace humide | |
30 réactions | |
Kit d’analyse quantitative d’endotoxine | |
Kit |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0B96160100 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | A39552S |
0B65F00100 | Certificat d’analyse | 08/08/2024 | A39552S |
0CC8090100 | Certificat d’analyse | 25/05/2024 | A39552S |
0CA7X30700 | Certificat d’analyse | 07/04/2024 | A39552S |
0B13R00700 | Certificat d’analyse | 26/03/2024 | A39552S |