Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY PRO ION-CLASSIC-90
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
- Manipulation facile et confortable : portes lisses avec fonction de fermeture automatique permanente et ferme-porte amorti à l’huile ; ouverture des portes avec un minimum de force
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
- Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, rouet dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique en quantité suffisante
- Protection intégrale : Protection contre les incendies pendant 90 minute de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / type testé conformément à la norme EN 14470-1) et pendant plus de 90 minutes pour les incendies de l’intérieur à l’extérieur
- Stockage et charge sûrs : système d’avertissement / d’extinction d’incendie en 3 étapes installé, comprenant un détecteur de fumée, un capteur de température, des alarmes visuelles et sonores et une unité d’extinction d’incendie ; se déclenche automatiquement en cas d’incendie ; plug-in prêt pour la connexion à l’alimentation secteur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 522 mm x 1050 mm x 1647 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 mm x 1193 mm x 2224 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion |
| Comprend | 3x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy) |
| Modèle | IO90.195.120.K2.WDC |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Type d’étagère | Caillebotis |
| Afficher plus |