Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
20 réactions
Conditionnement:
100 réactions
20 réactions
Description
Includes
Solution protéinase K (2 μg/μl), solution 30 % PEG 8000/30 mM MgCl2 et vecteur de contrôle positif.
- Les protéines catalysent la recombinaison in vitro de produits PCR ou de fragments d’ADN à partir de clones (contenant des sites attB) et d’un vecteur donneur (contenant des sites attP) pour générer des clones d’entrée
- Le format de l’enzyme BP Clonase II est un mélange unique d’enzyme et de tampon pour garantir la stabilité enzymatique et permettre une préparation pratique de la réaction de 10 μl en moins d’étapes de pipetage, ce qui maximise l’efficacité de la recombinaison et minimise le pipetage
- Le format original de l’enzyme BP Clonase est un mélange unique d’enzyme et de tampon de réaction fournis dans des tubes séparés
Clonage, clonage Gateway, recombinaison Gateway
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tous les kits d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ comprennent une solution de protéinase K (2 µµl), une solution de PEG 8 000/30 mM MgCl2 à 30 %, et un vecteur de contrôle positif. Conserver l’enzyme BP Clonase™ à -80°C ; les mélanges enzymatiques BP Clonase II™ à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | BP Clonase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction |
| Quantité | 100 réactions |
| Type de produit | Mélange enzymatique BP Clonase |
| Gamme de produits | Clonase, Gateway |