Learn More
Asecos™ Armoire de stockage BATTERY PRO ION-CLASSIC-90
Product Code. 16349426 Shop All asecos Products
Click to view available options
Nbre d’étagères:
3
4
5
6
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Product Code. 16349426
Brand: Asecos™ 3805504737266
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion avec système intégré d’avertissement / d’extinction d’incendie en 3 étapes
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion, surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Manipulation facile et confortable : portes lisses avec fonction de fermeture automatique permanente et ferme-porte amorti à l’huile ; ouverture des portes avec un minimum de force
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec un verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Transport aisé : base de transport intégrée avec protection de la base amovible en option
  • Alignement aisé : aides au réglage qui permettent de compenser les sols inégaux
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique, rouet dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique en quantité suffisante
  • Protection intégrale : Protection contre les incendies pendant 90 minute de l’extérieur vers l’intérieur (type 90 / type testé conformément à la norme EN 14470-1) et pendant plus de 90 minutes pour les incendies de l’intérieur à l’extérieur
  • Stockage et charge sûrs : système d’avertissement / d’extinction d’incendie en 3 étapes installé, comprenant un détecteur de fumée, un capteur de température, des alarmes visuelles et sonores et une unité d’extinction d’incendie ; se déclenche automatiquement en cas d’incendie ; plug-in prêt pour la connexion à l’alimentation secteur
Specifications
Certifications/Conformité 90 minutes de résistance au feu, type testé conformément à la norme EN 14470-1, conforme à la norme CE
Dimensions (P x l x H) intérieures 522 mm x 1050 mm x 1647 mm
Dimensions (P x L x H) 615 mm x 1193 mm x 2224 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage passif sûr des batteries au lithium-ion
Comprend 6x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)
Modèle IO90.195.120.K2.WDC
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 6
Type d’étagère Caillebotis
Revêtement de surface Revêtu de poudre, texturé
Couleur Gris anthracite, Bleu de gentiane
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire d’entreposage