Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030122275
82.79 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24072" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à ces tubes, maximisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes en PP Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
- Le matériau Eppendorf™ LoBind™ garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats de dosage
- Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) pour minimiser le risque d’interférence de l’échantillon
- Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
- Disponible en format tube, microplaque et plaque DeepWell pour une mise à l’échelle facile
- Fermeture précise du couvercle pour des taux d’évaporation minimaux en cas de stockage dans un tube
- Vitesse de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g (25 000 × g pour le tube de 2,0 ml) pour les applications de biologie moléculaire
Spécification
HDPE | |
25 ml | |
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) | |
Non stérile | |
Cylindrique | |
Conique | |
Tube | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Incolore | |
Polypropylène | |
200 tubes | |
Non autoclavable | |
Pour un usage en PCR | |
Bouchon à vis | |
17,000 x g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Eppendorf
Le Printemps des Économies
Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels EppendorfCode promotionnel: 24072Expire: 2025-06-30
Jours
70Heures
13Minutes
12Secondes
35