Learn More
SCAT™ HPLC Soupape à air V2.0
Les soupapes d'air font partie du système SCAT Safety Cap utilisé pour protéger les solvants dans les bouteilles d'approvisionnement contre la contamination externe. Elles fournissent une égalisation de pression sûre avec de l'air propre pour l'entrée de votre solvant.
Marque:  SCAT™ 397008
197.60 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17706254
  • 208.00€ / 8 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
An exchange indicator shows the elapsed service life, allowing for prompt replacement of the air valve after 6 months of use. Purified ventilation enables precise and reproducible analytical results in the HPLC/UHPLC process.
  • Blocks solvent vapors
  • Protects health and the environment
  • Exchange indicator displays next replacement time
  • Easy to change without tools
  • Fits any SCAT™ Safety Cap
Spécification
Spécification
0,25 in
Polyuréthane
UNF 0,25 in, 28 G
Rouge
8 soupapes
Soupape d’air pour HPLC
Nom du produit
SCAT™ HPLC Soupape à air V2.0 > Soupapes à air ; Quantité : 8 soupapes ; Type : V2.0 ; Couleur : rouge