Learn More
SCAT™ HPLC Soupape à air V2.0
Les soupapes d'air font partie du système SCAT Safety Cap utilisé pour protéger les solvants dans les bouteilles d'approvisionnement contre la contamination externe. Elles fournissent une égalisation de pression sûre avec de l'air propre pour l'entrée de votre solvant.
Marque:  SCAT™ 397100
1454.95 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17356429
  • 1885.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
L’indicateur de changement indique la durée de vie écoulée, ce qui permet le remplacement rapide de la soupape à air après 6 mois d’utilisation.
  • Bloque les vapeurs de solvants
  • Protège la santé et l’environnement
  • L’indicateur d’échange affiche la prochaine date de remplacement
  • Facile à changer sans outils
  • S’adapte à n’importe quelle capsule de sécurité SCA
Spécification
Spécification
0,25 in
100 unités
100 soupapes
Vanne
Rouge
Polyuréthane
UNF 0,25 in, 28 G
Nom du produit
SCAT™ HPLC Soupape à air V2.0 > Soupapes à air ; Quantité : 100 soupapes ; Type : V2.0 ; Couleur : rouge