Learn More
Thermo Scientific™ Tubes gradués pour microcentrifugeuses Safelock
La confirmation facile du verrouillage de votre tube pour microcentrifugeuses assure une meilleure sécurité pendant la centrifugation.
Marque: Thermo Scientific™ 3459IW
Description
Découvrez la sécurité d’un tube à bouchon à vis avec la facilité d’utilisation d’un tube à bouchon à clipser avec les microtubes à centrifuger gradués Thermo Scientific™ Safelock. Ces tubes offrent une sécurité supérieure lors de la centrifugation. Positionnez simplement la bille d’arrêt à charnières dans la rainure pour empêcher toute ouverture accidentelle du bouchon, éviter l’évaporation et garantir l’intégrité des échantillons.
Conception du couvercle Safelock
- Un simple geste d’une main permet de fermer le bouchon à charnières et de glisser la bille de verrouillage en place, préservant ainsi vos précieux échantillons
- La bille de verrouillage à charnières réduit la tension sur le pouce
- La surface de verrouillage lisse réduit la possibilité d’arracher ou de déchirer les gants
- Les marques de graduation sur le microtube à centrifuger permettent de référencer efficacement les échantillons
Excellente qualité
- Fabriqués en polypropylène vierge, ces microtubes à centrifuger garantissent l’intégrité et la sécurité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation, l’incubation et la centrifugation
- La performance exceptionnellement stable sous la contrainte de la centrifugation empêche la rupture de tube
- Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
- Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Options de conditionnement
- Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
- Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
Recommandés pour :
Utilisation rigoureuse et quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation, l’ébullition, l’incubation, la congélation ou le stockage des échantillons.
Spécification
Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes | |
Naturel | |
Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte | |
Oui |
2 ml | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
25000 ×g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.