Learn More
Brand™ Microtube à centrifuger de 2 ml avec couvercle de verrouillage
Parois d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles
Marque:  Brand™ 780546
29.97 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15338665
  • 46.35€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéal pour une utilisation dans les environnements de recherche, les milieux scientifiques et d’autres laboratoires
  • Non stérile
  • Autoclavable à 120°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
2 mL
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot5157216 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog Number780546
Numéro de lot5157215 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number780546
Numéro de lot0000011802 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number780546
Numéro de lot0000009138 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number780546
Nom du produit
Brand™ Microtube à centrifuger de 2 ml avec couvercle de verrouillage >