Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™
Le réactif de nettoyage du produit ExoSAP-IT™ PCR est utilisé pour le nettoyage enzymatique du produit PCR amplifié. Il hydrolyse les amorces en excès et les nucléotides en une seule étape.
Marque: Applied Biosystems™ 78202.4X.1.ML
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Éliminez les amorces en excès et les nucléotides non incorporés de façon enzymatique
- Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec une récupération allant jusqu’à 100 %
- Minimisez le nettoyage des colonnes et la perte d’échantillons
Specifications
Conserver entre -5 et -30°C. | |
PCR Products | |
2000 Reactions | |
Recombinant | |
Maladies génétiques |
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 2000 Reactions, Recombinant, Dry Ice, DNA Sequencing or Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis, Use with PCR Purification | |
Purification par PCR | |
ExoSAP-IT™ | |
4 x 1 mL | |
Dry Ice |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Brief Protocol: ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Brief Protocol
Version: Rev. A.0
Taille: 231.8 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2824121 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2804726 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2879216 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2890039 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
2871279 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78202.4X.1.ML |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™ > No. of Reactions: 2000 Reactions
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction