Learn More
Thermo Scientific™ Tubes gradués pour microcentrifugeuses Safelock
La confirmation facile du verrouillage de votre tube pour microcentrifugeuses assure une meilleure sécurité pendant la centrifugation.
21.65€ - 55.10€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Stérilité | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Capacité (métrique) | FCR max. | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | |||||
11838332
![]() |
Thermo Scientific™
3455IW |
Stérile | 0,6 ml | 30000 ×g | Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte |
55.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12388202
![]() |
Thermo Scientific™
3455-11 |
Stérile | 0.6 ml | 30 k x G | 100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte |
53.35€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11910937
![]() |
Thermo Scientific™
3457IW |
Stérile | 1.5 ml | 24000 ×g | Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte |
53.70€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11920937
|
Thermo Scientific™
3459IW |
Non stérile | 2 ml | 25000 ×g | Sachet de 500 tubes/unité, 5 unités/boîte | N/A | ||||||
10021782
![]() |
Thermo Scientific™
3454 |
Non stérile | 0.6 ml | 30 k x G | 100 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte |
45.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11599914
![]() |
Thermo Scientific™
3456 |
Non stérile | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte |
21.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12398202
![]() |
Thermo Scientific™
3457 |
Stérile | 1.5 ml | 24 k x G | 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte |
34.55€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10656833
|
Thermo Scientific™
3458 |
Non stérile | 2 ml | 25 k x G | 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte | N/A | ||||||
11509924
|
Thermo Scientific™
3459 |
Stérile | 2 ml | 25 k x G | 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte | N/A | ||||||
Description
Découvrez la sécurité d’un tube à bouchon à vis avec la facilité d’utilisation d’un tube à bouchon à clipser avec les microtubes à centrifuger gradués Thermo Scientific™ Safelock. Ces tubes offrent une sécurité supérieure lors de la centrifugation. Positionnez simplement la bille d’arrêt à charnières dans la rainure pour empêcher toute ouverture accidentelle du bouchon, éviter l’évaporation et garantir l’intégrité des échantillons.
Conception du couvercle Safelock
- Un simple geste d’une main permet de fermer le bouchon à charnières et de glisser la bille de verrouillage en place, préservant ainsi vos précieux échantillons
- La bille de verrouillage à charnières réduit la tension sur le pouce
- La surface de verrouillage lisse réduit la possibilité d’arracher ou de déchirer les gants
- Les marques de graduation sur le tube pour microcentrifugeuses permettent de référencer efficacement les échantillons
Meilleure qualité
- Fabriqués en polypropylène vierge, ces tubes pour microcentrifugeuses garantissent l’intégrité et la sécurité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation, l’incubation et la centrifugation
- La performance exceptionnellement stable sous la contrainte de la centrifugation empêche le tube de se briser
- Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
- Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Options de conditionnement
- Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
- Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
Recommandés dans les domaines suivants :
Utilisation rigoureuse et quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation, l’ébullition, l’incubation, la congélation ou le stockage des échantillons.
Specifications
Naturel | |
Polypropylène | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.