Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™
Le réactif de nettoyage du produit ExoSAP-IT™ PCR est utilisé pour le nettoyage enzymatique du produit PCR amplifié. Il hydrolyse les amorces en excès et les nucléotides en une seule étape.
Marque: Applied Biosystems™ 78200.200.UL
82.55 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Éliminez les amorces en excès et les nucléotides non incorporés de façon enzymatique
- Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec une récupération allant jusqu’à 100 %
- Minimisez le nettoyage des colonnes et la perte d’échantillons
Spécification
Conserver entre -5 et -30°C. | |
Produits de PCR | |
100 réactions | |
Recombinant | |
Maladies génétiques |
Réactif de nettoyage de produit PCR ExoSAP-IT™ 100 rxns, recombinant, glace sèche, séquençage de l’ADN ou analyse du polymorphisme à simple nucléotide (analyse SNP), à utiliser avec la purification par PCR, stocker entre –5 et °30°C | |
Purification par PCR | |
ExoSAP-IT™ | |
200 μl | |
Glace carbonique |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2813235 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 78200.200.UL |
2789157 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 78200.200.UL |
2840990 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 78200.200.UL |
2869082 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78200.200.UL |
2874144 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78200.200.UL |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.