Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™
Le réactif de nettoyage du produit ExoSAP-IT™ PCR est utilisé pour le nettoyage enzymatique du produit PCR amplifié. Il hydrolyse les amorces en excès et les nucléotides en une seule étape.
Marque: Applied Biosystems™ 78205.10.ML
Description
- Éliminez les amorces en excès et les nucléotides non incorporés de façon enzymatique
- Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec une récupération allant jusqu’à 100 %
- Minimisez le nettoyage des colonnes et la perte d’échantillons
Spécification
Conserver entre -5 et -30°C. | |
PCR Products | |
5000 Reactions | |
Recombinant | |
Maladies génétiques |
ExoSAP-IT™ PCR Product Clean-up Reagent, 5000 Reactions, Recombinant, Dry Ice, DNA Sequencing or Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Analysis, Use with PCR Purification | |
Purification par PCR | |
ExoSAP-IT™ | |
10 mL | |
Dry Ice |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2880423 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 78205.10.ML |
3032633 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 78205.10.ML |
2955787 | Certificat d’analyse | 26/01/2025 | 78205.10.ML |
3115841 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 78205.10.ML |
2778660 | Certificat d’analyse | 05/08/2023 | 78205.10.ML |