Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque: Fisherbrand™ 018142
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Spécification
ASTM D1709-85 | |
Clear | |
76 cm | |
Autoclavable | |
30 in | |
Polyethylene | |
127°C |
None | |
30 x 24 in. (76 x 61 cm) | |
61 cm | |
24 in | |
1.50 mil | |
Autoclavable Bags |