Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO
Pierce Crossflow Cassettes are membrane-based devices designed for concentrating and diafiltration of sample solutions such as proteins, lipids, viruses, and cell culture supernatants with volumes from 0.50–3 L. Suited for manufacturing and pilot-scale tangential flow filtration processes.
Marque:  Thermo Scientific™ A57930
511.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18091673
  • 588.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Filtre à membrane
Labscale TFF system
PES
1.2 nm
Qualité certifiée
Cassette
Polypropylène
3 kDa
Non stérile
Vidéos
  • How to Use the Thermo Scientific Pierce Crossflow Filtration Cassette
    Learn how to use the Thermo Scientific Pierce Crossflow Filtration Cassette for concentration and buffer exchange of large-volume biological samples.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:03
    Loaded: 5.41%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:03
    1x
    How to Use the Thermo Scientific Pierce Crossflow Filtration Cassette EN
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO > 3 kDa MWCO, 1 cassette