missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K

Barrettes de lumière DEL disposées sur les parois latérales de l’intérieur

Marque:  Memmert™ HPP410ecoT8

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17149844

  • 3925.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • 6 resp. 8 barrettes de lumière blanc froid alternantes et 5 resp
  • 7 barrettes de lumière blanc chaud
  • Sur les parois latérales de l’intérieur
  • Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
  • Programmation de la rampe en combinaison avec la température et l’humidité
  • Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification

Spécification

Blanc
HPP410eco
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K + blanc chaud 2 700 K > HPP410eco

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis