Learn More
3M™ Masque complet réutilisable à montage frontal
Le masque complet réutilisable 3M™ dispose d’une visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité. Compatible avec les filtres 3M™ série DT, ce masque complet convient à une large gamme de porteurs et d’applications.
Marque: 3M™ 7100265236
932.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Visière panoramique pour un champ de vision pratiquement illimité
- La visière est conçue pour réduire la déformation visuelle
- Joint facial en caoutchouc de silicone liquide souple, hautement flexible et conforme pour améliorer le confort de l’utilisateur
- Joint facial large, conçu pour réduire les points de pression et fournir un joint efficace sans trop serrer le harnais de tête
- Le masque intérieur en TPE à finition mate permet d’éviter l’éblouissement à l’intérieur de la visière
- 4/Carton
Spécification
Respirateur à masque complet | |
L | |
FF-603F |