Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO
Pierce Crossflow Cassettes are membrane-based devices designed for concentrating and diafiltration of sample solutions such as proteins, lipids, viruses, and cell culture supernatants with volumes from 0.50–3 L. Suited for manufacturing and pilot-scale tangential flow filtration processes.
Marque:  Thermo Scientific™ A57933
Code produit. 18081673
  • 588.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Filtre à membrane
Labscale TFF system
PES
7 nm
Qualité certifiée
Cassette
Polypropylène
50 kDa
Non stérile
Vidéos
  • How to Use the Thermo Scientific Pierce Crossflow Filtration Cassette EN
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Filtration Cassettes, 3–100 kDa MWCO > 50 kDa MWCO, 1 cassette