Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque:  Fisherbrand™ 01829C
Code produit. 17841772
  • 73.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
  • All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
  • Polyethylene
  • Temperature range 260°F
  • Available in 4 colors/styles
Spécification
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030
Red with Black Print
58 cm
Autoclavable
19 in.
1.50 mil
Autoclavable Bags
Elastic
23 x 19 in. (58 x 48 cm)
48 cm
Imprimé en anglais et en espagnol
23 in.
Polyethylene
127°C
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Red Printed; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 19 x 23 in.