Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
37.00€ - 487.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Type de produit | Autoclavable Bags |
Température (métrique) | 127°C |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Épaisseur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15386433
|
Fisherbrand™
018141 |
Natural | 24 x 12 in. (61 x 30 cm) | 1.50 mil |
80.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16235040
|
Fisherbrand™
01-814-3 |
Natural | 24 x 36 in. (61 x 91 cm) | 1.50 mil |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18346523
|
Fisherbrand™
01827A |
Clear with Red Print | 12 x 8 in. (30 x 20 cm) | 1.50 mil |
47.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18396533
|
Fisherbrand™
01827D |
Clear with Red Print | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) | 1.50 mil |
248.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18366533
|
Fisherbrand™
01827B |
Clear with Red Print | 24 x 12 in. (61 x 30 cm) | 1.50 mil |
102.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18366513
|
Fisherbrand™
01827C |
Clear with Red Print | 30 x 24 in. (76 x 61 cm) | 1.50 mil |
210.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18376513
|
Fisherbrand™
01829A |
Red with Black Print | 12 x 8 in. (30 x 20 cm) | 1.50 mil |
37.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18376523
|
Fisherbrand™
01829B |
Red with Black Print | 19 x 14 in. (48 x 36 cm) | 1.50 mil |
83.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17841772
|
Fisherbrand™
01829C |
Red with Black Print | 23 x 19 in. (58 x 48 cm) | 1.50 mil |
73.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18396523
|
Fisherbrand™
01829D |
Red with Black Print | 25 x 35 in. (64 x 89 cm) | 1.50 mil |
215.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18386513
|
Fisherbrand™
01829F |
Red with Black Print | 30 x 33 in. (76 x 84 cm) | 1.50 mil |
236.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18316513
|
Fisherbrand™
01831A |
Red with Black Print | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) | 4 mil |
487.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18346533
|
Fisherbrand™
01832A |
Clear | 36 x 24 in. (91 x 61 cm) | 4 mil |
309.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18346513
|
Fisherbrand™
018142 |
Clear | 30 x 24 in. (76 x 61 cm) | 1.50 mil |
236.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18548056
|
Fisherbrand™
01829E |
Red with Black Print | 48 x 38 in. (122 x 97 cm) | 1.50 mil |
376.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Spécification
Autoclavable | |
Polyethylene | |
Autoclavable Bags | |
127°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables