Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
Flacons rigides et translucides
12.85€ - 93.86€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PEHD |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Includes: Bouchons à vis en PP
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11775243
![]() |
Fisherbrand™
300121-0001 |
30 ml | 28 mm |
86.90€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10576499
![]() |
Fisherbrand™
300121-0002 |
60 ml | 28 mm |
12.85€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11785243
![]() |
Fisherbrand™
300121-0002 |
60 ml | 28 mm | N/A | ||||||
11795243
![]() |
Fisherbrand™
300121-0004 |
125 ml | 38 mm | N/A | ||||||
12971261
![]() |
Fisherbrand™
300121-0004 |
125 ml | 38 mm |
13.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11795253
![]() |
Fisherbrand™
300121-0008 |
250 ml | 43 mm | N/A | ||||||
10062439
![]() |
Fisherbrand™
300121-0008 |
250 ml | 43 mm |
30.64€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10705340
![]() |
Fisherbrand™
300121-0016 |
500 ml | 53 mm |
18.89€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11775253
![]() |
Fisherbrand™
300121-0016 |
500 ml | 53 mm | N/A | ||||||
11528062
![]() |
Fisherbrand™
300121-0032 |
1000 ml | 63 mm |
15.04€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11745253
![]() |
Fisherbrand™
300121-0032 |
1000 ml | 63 mm | N/A | ||||||
Description
Flacons rigides et translucides
- Étanche†
- Valeur nominale d’utilisation à des températures plus élevées que le PEBD— jusqu’à 120°C (248°F) pendant de courtes périodes et 110°C (230°F) lors d’une utilisation continue
- Température de fragilité située à -100°C (-148°F)
- Les bouteilles peuvent être stérilisées par irradiation, à l’EtO ou chimiquement
Spécification
Translucide | |
Non stérile | |
Large | |
Bouchon à vis |
PEHD | |
Oui | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches