Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
GREENER_CHOICE
Flacons rigides et translucides
Marque:  Fisherbrand™ 300121-0016
Code produit. 11775253
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Description
Flacons rigides et translucides
  • Étanches†
  • Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
  • Température de fragilité de 100°C (-148°F)
  • Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
17 oz., 500 ml
17 oz
HDPE
53 mm
Oui
Large
Polypropylène
Bouchon à vis
500 ml
Translucide
Non stérile
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Autoclavable
Flacon étanche à col large
53 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches > 16 oz (500 ml) ; taille du bouchon à vis : 53