Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
12.14 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Flacons rigides et translucides
- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
- Non autoclavables
Spécification
32 oz, 1000 ml | |
32 oz | |
PEHD | |
63 mm | |
Oui | |
Large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
1000 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321 | |
Non autoclavable | |
Flacon à col large | |
63 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
7Minutes
31Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
7Minutes
31Secondes
31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches > 32 oz (1000 ml) ; taille du bouchon à vis : 63
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu