Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Flacons rigides et translucides
- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
- Non autoclavables
Specifications
Specifications
| Capacité | 4.2 oz, 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Capacité (impériale) | 4.2 oz |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | PEHD |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition de col | 38 mm |
| Certifications/Conformité | CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction