Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
Flacons rigides et translucides
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Flacons rigides et translucides
- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
- Non autoclavables
Spécification
2 oz, 60 ml | |
2 oz | |
PEHD | |
28 mm | |
Oui | |
Large | |
PP | |
Bouchon à vis |
60 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 | |
Autoclavables | |
Flacon à col large | |
28 mm |