Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
Flacons rigides et translucides
Marque: Fisherbrand™ 300121-0004
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Flacons rigides et translucides
- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
- Non autoclavables
Spécification
4.2 oz, 125 ml | |
4.2 oz | |
PEHD | |
38 mm | |
Oui | |
Large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
125 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoclavable | |
Flacon étanche à col large | |
38 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches > 4 oz (125 ml) ; taille du bouchon à vis : 38
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu