Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
GREENER_CHOICE
Code produit. 11795253 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 11795253
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Bouchons à vis en PP
Flacons rigides et translucides
  • Étanches†
  • Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
  • Température de fragilité de 100°C (-148°F)
  • Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8.45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8.45 oz
Couleur Translucide
Matériau PEHD
Stérilité Non stérile
Finition de col 43 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis