Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
GREENER_CHOICE
Code produit. 10062439 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Unit Size:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
72 pièces
Product Code. 10062439
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
Bouchons à vis en PP
Flacons rigides et translucides
  • Étanches†
  • Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
  • Température de fragilité de 100°C (-148°F)
  • Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
  • Non autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité 8.45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8.45 oz
Couleur Translucide
Matériau PEHD
Stérilité Non stérile
Finition de col 43 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado