Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches
8.43 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24323" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Flacons rigides et translucides
- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEBD — jusqu’à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l’OEt ou chimiquement
- Non autoclavables
Spécification
2 oz, 60 ml | |
2 oz | |
PEHD | |
28 mm | |
Oui | |
Large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
60 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 | |
Autoclavable | |
Flacon à col large | |
28 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PEHD étanches > 2 oz (60 ml) ; taille du bouchon à vis : 28
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu