Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité (PEBD)
10.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis en PP
Description
Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité
- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d’utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l’oxyde d’éthylène ou chimiquement ; non autoclavables
Spécification
8.45 oz, 250 ml | |
8.45 oz | |
PEBD | |
43 mm | |
Oui | |
Non | |
Flacon à col large | |
43 mm |
250 ml | |
Translucide | |
Stérile | |
ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI:CERT-0040858 | |
Non autoclavable | |
Large | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
11Minutes
21Secondes
47Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
11Minutes
21Secondes
47