Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
137.75 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis sans revêtement en PP
Description
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
- Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
- Température de fragilité de 0°C (32°F)
- Parois rigides
- Excellente résistance chimique
- Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
Spécification
500 ml (17 oz) | |
17 oz | |
PPCO | |
55 mm | |
Oui | |
Large | |
Sans joint | |
55 mm |
500 ml | |
Translucide | |
Non stérile | |
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 | |
Autoclavable | |
Flacon à col large | |
PPCO | |
Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
7Minutes
31Secondes
22Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
7Minutes
31Secondes
22
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO > Capacité : 16 oz (500 ml) ; bouchon à vis de 55 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu