Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
En plastique robuste et durable. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
Marque:  Azlon™ BWP1000P
47.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10034604
  • 76.50€ / 5 pièces
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
  • Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavables à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 ml
Translucide
PP
5/boîte
Non revêtus
Oui
Large
207 mm
8,37 po
90 mm
33,81 oz.
Applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
55 mm
Haute pureté
CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Autoclavable
Rond
Flacon à col large
Polypropylène
Bouchon à vis