Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 2105-0032
31.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances lixiviables et extractibles de façon fiable.
Caractéristiques :- Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools
- Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
- Col large pour faciliter le remplissage
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions.
- Autoclavable
Inclut :
Bouchon à vis en PP
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
1000 ml (32 oz) | |
32 oz | |
Flacon à col large de qualité laboratoire | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
6 | |
Naturel, translucide | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Autoclavable | |
Large | |
199 mm | |
3,6 po | |
Sans joint | |
63 mm | |
Bouchon à vis |
1 l | |
Naturels, transparents | |
53 mm | |
24 | |
Non stérile | |
63 mm | |
Oui | |
Non | |
Rond | |
Flacon de qualité laboratoire à col large | |
7,84 po | |
Polypropylène | |
91 mm | |
Non |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.