Learn More
Fisherbrand™ Flacons d’échantillonnage sur site à col large
101.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité:
17 oz, 500 ml
32 oz, 1000 ml
4.2 oz, 125 ml
8.45 oz, 250 ml
Finition de col:
38 mm
43 mm
53 mm
Description
Includes
Bouchons à vis en PP
Conditionnés en vrac pour un échantillonnage, un transport et un stockage des liquides plus pratiques
- Excellente résistance chimique
- Rigides et translucides
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 32 oz, 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Translucides |
Matériau | HDPE |
Finition de col | 53 mm |
Certifications/Conformité | ISO 13485:2003 ; BSI:FM 653694 ; QMI-SAI : dossiers n° 1606319 et 1606321 |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Flacon d’échantillon à col large |