Learn More
uvex Chaussure basse PU 95558 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11
La conception d’Uvex 2 Xenova™ offre des chaussures de sécurité confortables et sans métal ; un poids léger avec un rembourrage optimal et une respirabilité optimale pour les travaux intérieurs et extérieurs
Marque: uvex 9555841
110.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Chaussure Uvex 2 Xenova™ 95558 S2 SRC
- Ajustement sportif très large
- Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
- Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
- Cuir pleine fleur respirant hydrofuge
- La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
- Contrefort anti-torsion Uvex pour plus de stabilité et une prévention des chevilles foulées
- Languette et col rembourrés et souples
- Semelle intérieure amovible confortable, antistatique avec système de contrôle de l’humidité
- Semelle PUR double densité, non marquante avec excellente absorption des chocs et semelle extérieure résistante à l’abrasion
- Conception de semelle auto-nettoyante
- Résistante à l’huile et au carburant
- Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les adoucissants, etc.
- Résistance thermique à court terme jusqu’à 120°C
- Antistatiques
- Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
- Article n° 95558
- Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tailles : 38 à 52
Especificaciones
Noir, Bleu | |
41 | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S2 | |
ESD Safety Shoe |
Cuir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 2 | |
Non | |
SRC |
Sugerencias de productos
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
uvex Chaussure basse PU 95558 noire/bleue Xenova™ - Largeur 11 > Chaussure basse 95558 noire/bleue, largeur : 11, taille : 41
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido