Learn More
Eppendorf™ Tubes DNA LoBind™
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030122208
77.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Grâce à ces tubes, maximisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface. Les tubes en PP Eppendorf™ DNA LoBind conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
- Le matériau Eppendorf™ LoBind™ garantit une récupération optimisée des échantillons pour de meilleurs résultats de dosage
- Sans revêtement de surface (par exemple, silicone) pour minimiser le risque d’interférence de l’échantillon
- Degré de pureté pour usage PCR certifié par lot : exempt d’ADN, de DNase et de RNase humains et d’inhibiteurs de PCR
- Disponible en format tube, microplaque et plaque DeepWell pour une mise à l’échelle facile
- Fermeture précise du couvercle pour des taux d’évaporation minimaux en cas de stockage dans un tube
- Vitesse de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g (25 000 × g pour le tube de 2,0 ml) pour les applications de biologie moléculaire
Spécification
HDPE | |
Incolore | |
Polypropylène | |
4 sachets x 50 tubes | |
Non autoclavable | |
Pour un usage en PCR | |
À vis | |
Tube | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Gris | |
15 ml | |
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) | |
Non stérile | |
Cylindrique | |
Conique | |
Oui | |
19,500 x g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Eppendorf DNA LoBind Tubes - PCR clean
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
9Heures
13Minutes
12Secondes
34