Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Unit Size:
1000 pièces
Beschreibung
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
- En PP ultra-pur de haute qualité, conforme aux directives FDA 21 CFR § 177.1520 (polymères oléfines) et 21 CFR § 178.2010 (antioxydants et stabilisateurs pour polymères)
- Le couvercle du tube est facile à ouvrir et à fermer pour un fonctionnement ergonomique
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
- Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
- Graduation pour une vérification simple du volume pipeté
- Fonctionnement garanti de -86 à 100°C
- Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
- Disponible en qualité Eppendorf et qualité de pureté propre PCR certifiée par lot
Spezifikation
Spezifikation
| Type de couvercle | Plat, dépoli |
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Facile à ouvrir, fermeture sécurisée, les tubes Eppendorf 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation , la centrifugation et le stockage des échantillons |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Plage de températures (impériale) | -122.8°F to +212°F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur