Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Parfaitement adaptés aux applications de biologie cellulaire et les protocoles de préparation d’échantillons en microbiologie et dans les laboratoires de biologie moléculaire.
Marque: Eppendorf™ 0030118405
66.49 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
- Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
- Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g pour les deux variantes de tubes : bouchon SnapTec™ et bouchon à vis
- L’étanchéité du couvercle est assurée pour une large plage de températures
- Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
- Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation des échantillons et le stockage garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
- La matière première de classe 6 USP de haute qualité et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination
- Le tube conique de 25 ml avec bouchon SnapTec™ est autoclavable à 121°C en 20 min
- Applications de culture cellulaire, optimales pour la mise en commun, par exemple mise en commun de milieux à partir de flacons 3 x T75 (25 ml)
- Préparation des échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire, par exemple culture de bactéries dans la préparation de taille moyenne, clonage, extraction d’ADN lors d’une utilisation avec une quantité relativement élevée de produit de départ biologique (en botanique)
- Stockage et transport d’échantillons et de solutions jusqu’à 25 ml
- Préparation des Master Mix et des tampons
Spécification
Polypropylene | |
25 ml | |
5 Bags x 40 Tubes | |
Non stérile | |
0.85 oz. | |
Conique | |
30 mm | |
17,000 x g |
Incolore | |
Polypropylène | |
200 (4 sachets x 50 tubes) | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Bouchon SnapTec™ | |
Tube conique | |
Eppendorf Quality |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Tubes coniques > Capacité (métrique) : 25 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu