Learn More
Fisherbrand™ Microplaques à 96 puits en polypropylène
Marque:  Fisherbrand™ 219006
Encompass_Preferred
Code produit. 12439307
  • 321.06€ / 50 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
96
Non traité
Oui
50
Oui
85.5 mm
8.25 mm
Sans couvercle
Clear
Polypropylene
Non stérile
Square, Conical Bottom (V-well)
Sample storage, GC-MS applications
50/Cs.
127.6 mm
44 mm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques à 96 puits en polypropylène