Learn More
Fisherbrand™ Microplaques à 96 puits en polypropylène
Click to view available options
Conditionnement:
50 pièces
Volume (métrique) du puits:
1 ml
Description
- Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
- Choice of volumes, all with same external dimensions
- Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
- Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
- Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
- DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Clear |
| À utiliser avec (équipement) | SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics |
| Matériau | Polypropylene |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Square, Conical Bottom (V-well) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.