Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes TX-400 4 x 400 ml
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor oscillant à godet Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003655
1544.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11754998
  • 1809.00€ / 4 kits
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Prenez en charge une large variété de volumes d’échantillons et d’applications grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Informations de commande :
Nacelles et couvercles vendus séparément ; corps du rotor (75-003-629) et composants à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75-003-657. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor swing-out
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 et SL 16
Oui
4 x 400 ml
Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, Porton Down, Royaume-Uni
Set of 4
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rotor à nacelles oscillantes TX-400 4 x 400 ml > Godets ronds pour rotor TX-400 (4)