Learn More
Corning™ Microplaques à très faible adhérence Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Disposent d’une couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire. Les microplaques à très faible adhérence Corning™ Costar™ réduisent considérablement la liaison des protéines de fixation et des protéines sériques, tout en minimisant l’adhérence et la propagation des cellules.
Marque:  Corning™ 3473
544.89 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10327701
  • 655.00€ / 24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 x 6
Oui
Plat
Transparent
Polystyrène
Stérile
24
Couvercle
1/Paquet
24/Carton
Transparent
Polystyrène
0,57 ml (Puits)
1,9 cm2
Rectangulaires
Plaque multi-puits
Maintien des cellules dans un état suspendu, non attaché.
24/Carton
Emballage individuel
1,56 cm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot27924016 Type de certificatCertificat de qualité Date07/04/2025 Catalog Number3473
Numéro de lot25024028 Type de certificatCertificat de qualité Date07/04/2025 Catalog Number3473
Numéro de lot24924036 Type de certificatCertificat de qualité Date20/03/2025 Catalog Number3473
Numéro de lot24824016 Type de certificatCertificat de qualité Date13/02/2025 Catalog Number3473
Numéro de lot22324002 Type de certificatCertificat de qualité Date13/02/2025 Catalog Number3473
Nom du produit
Corning™ Microplaques à très faible adhérence Costar™ > 24 puits ; très faible adhérence ; 1/boîte ; 24/boîte