Learn More
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™
Plaques traitées pour culture tissulaire pour une adhérence des cellules supérieure. Les plaques de culture cellulaire à fond plat Corning™ Costar™ sont idéales pour les tests de diagnostic lorsque l’adhérence des cellules est essentielle.
Marque: Corning™ 3527
Description
- Conçues pour un large éventail d’applications, notamment les expériences générales de croissance cellulaire, les études de clonage, les tests d’isolement et de sensibilité des virus et les tests in vitro
- Les fonds de plaques présentent une épaisseur uniforme permettant une observation sans distorsion et un examen microscopique
- Coordonnées alphanumériques placées sur le même plan focal que la croissance cellulaire pour un référencement pratique de la position du puits
- Les bords de préhension facilitent la manipulation
- Toutes les plaques ont des couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour minimiser l’évaporation et le risque de contamination
- En polystyrène optiquement transparent de qualité médicale
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Produit certifié apyrogène
Spécification
4 x 6 | |
Fermeture incluse | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
24 | |
100 (20 boîtes) | |
En vrac | |
1,6 cm |
Transparent | |
Polystyrène | |
0,57 ml (Puits) | |
1,9 cm2 | |
Rectangulaires | |
Culture tissulaire | |
0,5mL | |
Couvercle | |
5/Boîte | |
100/Carton |
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Plaques de culture cellulaire à fond plat Costar™ > 24 puits ; fond de puits plat ; traitées pour culture tissulaire ; surface de croissance : 1,9 cm2 env.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu