Learn More
Corning™ Microplaque Costar™ à 96 puits à fond plat, à liaison ultra-basse
Couleur : Transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
Marque: Corning™ 3474
553.26 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
- Couvercles disponibles dans les cas indiqués
Réf. 3798 Et 3898 traitées pour améliorer l’hydrophilie pour l’hémagglutination et les dosages similaires.
Les numéros Les n° 3585 et 3595 ont des couvercles spéciaux à faible évaporation.
Les numéros Le n° 3841 est fabriqué de façon aseptique.
Spécification
Étalon | |
0,32 cm2 | |
Très faible adhérence | |
Polystyrène | |
Stérile | |
360 μl | |
Maintient les cellules non attachées, en suspension | |
24/boîte | |
24/boîte |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Liaison ultra-basse | |
Plat | |
Anneaux de condensation | |
1/boîte | |
0,64 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaque Costar™ à 96 puits à fond plat, à liaison ultra-basse > Standard, avec couvercle ; 1/sachet ; Oui ; Fixation ultra-basse ; Plat
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu