Learn More
Corning™ Microplaques transparentes à 96 puits à très faible adhérence
L’hydrogel lié par covalence réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire. Les microplaques transparentes à 96 puits à très faible adhérence Corning™ permettent la transduction des lentivirus des cellules précurseurs d’ostéoclastes humains.
Marque: Corning™ 7007
471.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Surface à très faible adhérence avec hydrogel lié par covalence réduisant au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
- Fonds ronds avec un volume total de 330 µl
- Volumes utiles recommandés de 75 à 200 µl
- Couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
- Emballage individuel
Spécification
Étalon | |
0,32 cm2 | |
Très faible adhérence | |
PS | |
75 à 200 μl | |
Très faible adhérence | |
Couvercles |
Avec couvercle | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Stérile | |
Rond | |
24/carton |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant