Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450703
Spécification
Colonne de chromatographie | |
15 mm | |
35 mL | |
Verre Duran | |
Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm |
Applications de chromatographie | |
Colonne de chromatographie | |
200 mm | |
15 mm |