Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
Click to view available options
Capacité de colonne:
8 mL
15 ml
23 ml
35 mL
125 ml
430 ml
Conditionnement:
1 pièce
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Colonne de chromatographie |
| À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Type | Colonne de chromatographie |
| Capacité de colonne | 15 ml |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre Duran |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion