Learn More
Gosselin™ Seaux en polypropylène avec poignée
Click to view available options
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
45 pièces
75 pièces
80 pièces
Capacité (métrique):
3000 mL
5700 mL
Description
ulliProduit non stérile/liliPoignée de transport pratique/liliCouvercle avec joint d’inviolabilité/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EC Ndeg;1935/2004 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) du fond | 226 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 251 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 271 mm |
| Hauteur (métrique) | 264 mm |
| Comprend | Bouchon, poignées et couvercles à clipser |
| Afficher plus |