Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05450706
Code produit. 10191851
  • 132.48€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Colonne de chromatographie
30 mm
430 ml
Verre Duran
Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm
Applications de chromatographie
Colonne de chromatographie
600 mm
30 mm
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS > Capacité de colonne : 430 ml